Learn More
TRAIP Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène TRAIP
Concentration 0.3 mg/mL
Applications Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16866653
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
10332-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16856653
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
10332-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
TRAIP is a protein that contains an N-terminal RING finger motif and a putative coiled-coil domain. A similar murine protein interacts with TNFR-associated factor 1 (TRAF1), TNFR-associated factor 2 (TRAF2), and cylindromatosis. The interaction with TRAF2 inhibits TRAF2-mediated nuclear factor kappa-B, subunit 1 activation that is required for cell activation and protection against apoptosis.
Spécification
Spécification
TRAIP
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse
Q8VIG6, Q9BWF2
10293, 22036
TRAIP Fusion Protein Ag0491
Primary
-20°C
TRAIP
0.3 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
RING finger protein 206, RNF206, TRAF interacting protein, TRAIP, TRIP
TRAIP
IgG
Antigen Affinity Chromatography