Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TracePLOT TG-BOND U
Pour une analyse uniforme et reproductible des composés apolaires et polaires, choisissez la colonne PLOT polaire sans libération de particules.
520.00€ - 944.82€
Spécification
Phase stationnaire | TracePLOT™ TG-BOND U |
---|---|
Température max. | Jusqu’à 190°C |
Polarité | Polaire |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10299704
|
Thermo Scientific™
26007-6000 |
15 m | 0,32 mm |
632.89€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10688715
|
Thermo Scientific™
26007-6030 |
30 m | 0,32 mm |
841.97€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10128094
|
Thermo Scientific™
26007-6060 |
15 m | 0.53 mm | ||||||
10200245
|
Thermo Scientific™
26007-6090 |
30 m | 0,53 mm |
944.82€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Pour des séparations homogènes et reproductibles de l’éthane, de l’éthylène et de l’acétylène, les colonnes GC Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND U offrent des performances élevées et une stabilité inégalée. Les colonnes utilisent une phase de divinylbenzène éthylène glycol / diméthylacrylate polaire et les particules sont incorporées dans la tubulure pour ne libérer pratiquement aucune particule, ce qui permet d’éviter d’endommager les systèmes de détection.
Applications :- Composés polaires et apolaires
- HP-PLOT U
- Rt™-U-BOND
- CP-PoraPLOT U
- CP-PoraBOND U
- Supel-N PLOT
Spécification
TracePLOT™ TG-BOND U | |
Jusqu’à 190°C | |
Polaire |