Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TracePLOT TG-BOND Sieve 5A
Séparez les gaz AR / O2 et d’autres gaz permanents à l’aide de colonnes GC grâce aux dernières innovations de la technologie PLOT.
1005.44€ - 1448.86€
Spécification
Phase stationnaire | TracePLOT™ TG-BOND Msieve 5 A |
---|---|
Température max. | Jusqu’à 300°C |
À utiliser avec (application) | GC pour les gaz permanents, GC pour la raffinerie ou les gaz naturels, Séparation de l’Ar / O2 et d’autres gaz permanents |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10671386
|
Thermo Scientific™
26003-6010 |
15 m | 0,32 mm |
1005.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10681386
|
Thermo Scientific™
26003-6040 |
30 m | 0,32 mm |
1321.38€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10198024
|
Thermo Scientific™
26003-6070 |
15 m | 0,53 mm |
1005.44€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10371385
|
Thermo Scientific™
26003-6100 |
30 m | 0,53 mm |
1448.86€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Pour la séparation de l’AR / O2 et d’autres gaz permanents, les colonnes GC Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND Sieve 5A fournissent des résultats homogènes et reproductibles.
Applications :- Gaz permanents
- Gaz de raffinerie ou naturels
- Un traitement avancé de revêtement et de désactivation garantit l’intégrité de la couche poreuse de revêtement pour une efficacité chromatographique optimale.
- Le processus de désactivation donne un pic fin pour l’élution du CO, éliminant ainsi les traînées couramment vues dans d’autres colonnes.
- La haute rétention du tamis moléculaire facilite la séparation des gaz permanents à des températures supérieures à la température ambiante.
- Les particules uniformes restent adhérentes à la tubulure même après un cycle continu de la vanne.
- GS-Sieve
- HP PLOT Molsieve
- CP-Molsieve 5A
- Molsieve 5A
- AT™-Molsieve
- PLT-5A
- RT™-Sieve 5A
Spécification
TracePLOT™ TG-BOND Msieve 5 A | |
Jusqu’à 300°C | |
GC pour les gaz permanents, GC pour la raffinerie ou les gaz naturels, Séparation de l’Ar / O2 et d’autres gaz permanents |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.