Learn More
Thermo Scientific™ Métal KCl TracePLOT TG-BOND Alumina
Pour une analyse uniforme et reproductible des composés apolaires et polaires, choisissez la colonne PLOT polaire sans libération de particules.
Marque: Thermo Scientific™ 26M02-6170
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pour l’analyse linéaire et quantitative d’hydrocarbures insaturés polaires
- Disponible avec la désactivation de Na2SO4 ou KCl
Spécification
0,53 mm | |
TG-BOND Alumina KCl | |
10 μm | |
5 m |