Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD™ TG-WaxMS avec SafeGuard
Obtenez des résultats homogènes grâce à cette colonne stable à faible bleeding.
834.97€ - 847.73€
Spécification
Phase stationnaire | TraceGOLD™ TG-WAXMS |
---|---|
Type d’USP | G14, G15, G16, G20, G39 |
À utiliser avec (application) | GC-MS |
Granulométrie | 0,25 μm |
Plage de températures | 40°C°C à 260°C |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11870443
|
Thermo Scientific™
26088-1421 |
30 m | 0,25 mm |
834.97€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11880443
|
Thermo Scientific™
26088-1435 |
30 m | 0,32 mm |
847.73€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Obtenez des résultats homogènes grâce à cette colonne stable à faible bleeding. La colonne de GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMS avec SafeGuard offre une durée de vie de colonne analytique étendue sans compromettre les performances.
Conçue pour offrir une protection supérieure- Mêmes performances et profil de stabilité que la colonne GC TraceGOLD TG-WaxMS GC
- Protection intégrée sur la colonne GC pour une durée de vie prolongée de la colonne analytique
- Aucun effet sur les performances lors de la coupe de la colonne pendant les opérations de maintenance courante
- Esters méthyliques d’acide gras (FAME)
- Arômes et huiles essentielles
- Solvant
- Isomères du xylène
- Méthode EPA 603 pour l’acroléine/acrylonitrile
Une révolution dans la performance des colonnes avec un faible bleeding et une excellente inertie
- Son faible bruit de fond permet d’améliorer les limites de détection avec une meilleure résolution des analytes de faibles niveaux.
- Une réduction du bleeding permet de prolonger la durée de vie de la colonne, ce qui entraîne une productivité accrue.
- Une réduction du bleeding permet d’améliorer la reproductibilité de la phase stationnaire au fil du temps, ce qui se traduit par une plus grande reproductibilité inter-cycle et interlot.
- Son excellente inertie garantit une excellente forme de pic et une très bonne sensibilité, en particulier pour les composés hautement actifs ou difficiles à analyser.
Utilisations recommandées :
- Aldéhydes
- Huiles essentielles
- Solvant
- Xylènes
- Autres utilisations :
- Acides
- Alcools
- Alcools dans les boissons
- Acétates d’alditol (sucres)
- Amines - aliphatiques
- Amines - aromatiques
Semblable à :
- DB-WAX
- DB-WAXetr
- HP-Wax
- HP-Innowax
- SUPELCOWAX™ 10
- CP-Wax 52 CB
- Stabilwax™
- Rtx™-Wax
- BP20
- ZB-Wax
- Optima™ Wax
- AT™-Wax
Spécification
TraceGOLD™ TG-WAXMS | |
GC-MS | |
40°C°C à 260°C |
G14, G15, G16, G20, G39 | |
0,25 μm |