Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD™ TG-PAH
Colonnes GC TraceGOLD TG-PAH thermiquement stables : analyse rapide des hydrocarbures aromatiques polycycliques régulées dans des échantillons alimentaires et environnementaux complexes.
735.14€ - 1297.53€
Spécification
Gamme de produits | TraceGOLD |
---|---|
Phase stationnaire | TraceGOLD™ PAH |
À utiliser avec (application) | Chromatographie en phase gazeuse (GC) |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Épaisseur du film | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Épaisseur du film | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15968200
|
Thermo Scientific™
26055-0470 |
30 m | 0,25 mm | 0,1 μm |
735.14€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15978200
|
Thermo Scientific™
26055-3570 |
40 m | 0,18 mm | 0,07 μm |
1060.48€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15958200
|
Thermo Scientific™
26055-0120 |
60 m | 0,25 mm | 0,1 μm |
1297.53€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Effectuez une analyse rapide des HAP réglementés, tels que les polluants organiques persistants (POP) dans les échantillons alimentaires et environnementaux complexes à l’aide des colonnes GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-PAH. Une sélectivité élevée et une résolution maximale de cette colonne capillaire à base de silice, associées à sa chimie liée unique, assurent une séparation précise des composés isobares, même à des niveaux de concentration très faibles. La colonne GC TraceGOLD TG-PAH est considérée comme très robuste en raison de sa stabilité thermique exceptionnellement élevée et de sa longue durée de vie. La sensibilité est d’une importance capitale pour le respect des normes réglementaires concernant la difficile analyse de traces.
Conçues pour l’analyse à haute résolution des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) dans des échantillons alimentaires et environnementaux complexes.
Principaux avantages- Analyse rapide des HAP réglementés
- Maximisent la résolution des HAP isobares critiques
- Température max. de 360 °C
- Faible bleeding de la colonne
Spécification
TraceGOLD | |
TraceGOLD™ PAH | |
Chromatographie en phase gazeuse (GC) |