Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD™ TG-ALC Plus II
Réalisez une séparation complète et rapide des alcools dans le sang et d’autres composés volatils par chromatographie en phase gazeuse en espace de tête avec les colonnes de GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-ALC.
Marque: Thermo Scientific™ 26073-2260
Description
Réalisez une séparation complète et rapide des alcools dans le sang par chromatographie en phase gazeuse (GC) en espace de tête avec les colonnes de GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-ALC. Ces colonnes sont également idéales pour l'analyse d'autres composés volatils, notamment les anesthésiques inhalants maltraités, le γ-hydroxybutyrate (GHB), la γ-butyrolactone (GBL), les glycols et les solvants industriels courants. Les colonnes TraceGOLD TG-ALC présentent un faible bleeding pour un rapport signal-bruit, une sensibilité et une intégrité spectrale de masse excellents. Remarque : L'analyse de l'alcool dans le sang nécessite une confirmation à colonne double lors de l'utilisation du GC-FID
Période de garantie limitée : Conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous expédions le produit.
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Spécification
260°C | |
0,53 mm | |
TG-ALC Plus II | |
1,2 μm |
0,53 mm | |
TraceGOLD | |
HeadspacsGC, Analyse de l’alcoolémie | |
30 m |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.