Learn More
Thermo Scientific™ Pré-colonnes GC TraceGOLD™ TG-5SILMS avec dispositif de protection
Pré-colonnes GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5SILMS avec dispositif de protection intégré pour une durée de vie prolongée de la colonne.
568.34€ - 857.64€
Spécification
Phase stationnaire | TG-5 SILMS |
---|---|
Type d’USP | G27, G36 |
Température max. | 330/350°C |
À utiliser avec (application) | Applications GC / MS utilisant des systèmes à trappe d’ions, GC / MS pour les aromatiques polycycliques, les phtalates, les phénols, les amines et les organophosphates, GC / MS pour hydrocarbures, y compris les hydrocarbures chlorés |
Polarité | Faiblement polaire |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11890443
|
Thermo Scientific™
26096-1301 |
0,25 µm ; 15 m de longueur ; avec dispositif de protection de 10 m |
568.34€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11830453
|
Thermo Scientific™
26096-2245 |
0,50 µm ; 0,32mm de dia. int. ; avec dispositif de protection de 5 m | |||||||
11800453
|
Thermo Scientific™
26096-1421 |
0,25 μm ; longueur de 30 m ; dia. int. de 0,25 mm avec dispositif de protection de 10 m |
842.25€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11810453
|
Thermo Scientific™
26096-1425 |
0,25 μm, longueur de 30 m, dia. int. de 0,25 mm avec dispositif de protection de 5 m |
816.56€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11820453
|
Thermo Scientific™
26096-2235 |
0,50 µm ; 0,25 mm de dia. int. ; avec dispositif de protection de 5 m |
857.64€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les pré-colonnes GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5SILMS avec dispositif de protection offrent l’avantage d’un dispositif de protection intégré pour une durée de vie prolongée de la colonne.
L’utilisation d’une pré-colonne avec une colonne GC TraceGOLD TG-5SILMS permet une plus grande cohérence des résultats sur une période plus longue.
- Avec SafeGuard intégré
- Disponibles en plusieurs phases
Spécification
TG-5 SILMS | |
330/350°C | |
Faiblement polaire |
G27, G36 | |
Applications GC / MS utilisant des systèmes à trappe d’ions, GC / MS pour les aromatiques polycycliques, les phtalates, les phénols, les amines et les organophosphates, GC / MS pour hydrocarbures, y compris les hydrocarbures chlorés |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.