Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TraceGOLD TG-35MS
Utilisez ces colonnes pour une teneur en phényle plus élevée, fournissant ainsi des changements de temps de rétention et d’ordre d’élution utiles.
319.38€ - 809.45€
Spécification
Phase stationnaire | TraceGOLD™ TG-35 MS |
---|---|
Type d’USP | G42 |
Température max. | 300/320°C |
Polarité | Mi-polaire |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) interne | Épaisseur du film | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) interne | Épaisseur du film | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10505635
|
Thermo Scientific™
26094-1300 |
15 m | 0,25 mm | 0,25 μm |
414.53€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10534115
|
Thermo Scientific™
26094-1310 |
15 m | 0,32 mm | 0,25 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10016174
|
Thermo Scientific™
26094-1420 |
30 m | 0,25 mm | 0,25 μm |
649.35€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10167704
|
Thermo Scientific™
26094-1430 |
30 m | 0,32 mm | 0,25 μm |
720.16€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10733877
|
Thermo Scientific™
26094-2110 |
15 m | 0.25 mm | 0,5 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10639295
|
Thermo Scientific™
26094-2120 |
15 m | 0,32 mm | 0,5 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10545815
|
Thermo Scientific™
26094-2130 |
15 m | 0,53 mm | 0,5 μm |
474.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10371115
|
Thermo Scientific™
26094-2230 |
30 m | 0,25 mm | 0,5 μm |
676.09€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10279754
|
Thermo Scientific™
26094-2240 |
30 m | 0,32 mm | 0,5 μm |
735.47€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10781957
|
Thermo Scientific™
26094-2250 |
30 m | 0,53 mm | 0,5 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10621016
|
Thermo Scientific™
26094-2840 |
15 m | 0.25 mm | 1 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10219804
|
Thermo Scientific™
26094-2860 |
15 m | 0,53 mm | 1 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10629675
|
Thermo Scientific™
26094-2960 |
30 m | 0,25 mm | 1 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10229084
|
Thermo Scientific™
26094-2970 |
30 m | 0.32 mm | 1 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
10713297
|
Thermo Scientific™
26094-2980 |
30 m | 0,53 mm | 1 μm |
809.45€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10791957
|
Thermo Scientific™
26094-3340 |
15 m | 0,53 mm | 1,5 µm | N/A | N/A | N/A | |||||
10534875
|
Thermo Scientific™
26094-3360 |
30 m | 0,53 mm | 1,5 µm |
804.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10381345
|
Thermo Scientific™
26094-3960 |
30 m | 0.53 mm | 3 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
Les colonnes Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-35MS offrent une teneur en phényle plus élevée, fournissant ainsi des changements de temps de rétention et d’ordre d’élution utiles.
- Phase de polarité moyenne, 35 % diphényl/65 % diméthyl polysiloxane
- Équivaut à la phase USP G42
- Semblable à Rtx™-35, BD-35, HP-35, SPB-35, SPB-608
Recommandé dans les domaines suivants :
- Pesticides et herbicides organochlorés
- Produits pharmaceutiques
- Congénères de PCB
- Mélanges Aroclor
- Stérols
- Acides résiniques
- Esters de phtalate
Spécification
TraceGOLD™ TG-35 MS | |
G42 | |
300/320°C | |
Mi-polaire |