Learn More
Thermo Scientific™ Colonne GC TraceGOLD TG-200MS
La colonne GC Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-200MS possède une phase extrêmement inerte avec une sélectivité et un ordre d’élution optimisés pour les séparations difficiles.
829.00€ - 1378.95€
Spécification
Épaisseur du film | 1 µm |
---|---|
Phase stationnaire | TraceGold TG-200MS |
Type d’USP | G6 |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15820900
|
Thermo Scientific™
26084-2980 |
0,53mm | 30 m |
829.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15547791
|
Thermo Scientific™
26084-3080 |
0,25 mm | 60 m |
1378.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- La phase trifluoropropylméthyl polysiloxane résolvant les composés qui ne peuvent pas l’être par les phases phényl et cyano
- Stabilité thermique exceptionnelle et bleeding faible
- Adaptée à une utilisation avec des détecteurs sensibles tels que les ECD, NPD et MS
- Appropriée pour une utilisation comme colonne GC de confirmation
Spécification
1 µm | |
TraceGold TG-200MS | |
G6 |