Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes de GC TraceGOLD TG-17MS
Utilisez ces colonnes pour les applications GCMS qui nécessitent une polarité supérieure à celle d’une colonne à 5 % de phényle.
Marque: Thermo Scientific™ 26089-2840
Description
Les colonnes GC Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-17MS sont particulièrement adaptées aux applications GCMS qui requièrent une polarité supérieure à celle d’une colonne à 5 % de phényle.
- Phase à polarité modérée, à 50 % de diphényl / 50 % de diméthyl polysiloxane
- Idéales pour une analyse de confirmation
- Excellente inertie pour les composés actifs tels que les pesticides
- Bleeding très faible, idéal pour les analyses par GCMS
- Similaire à Rxi™-17, DB-17, DB-608, VF-17ms, CP-Sil 24 CB
Recommandé dans les cas suivants :
- Pesticides et herbicides
- Acides résiniques
- Esters de phtalate
- Triglycérides
- Stérols
Spécification
300/320°C | |
0,25 mm | |
G43 | |
1 μm | |
Mi-polaire |
0,25 mm | |
TraceGOLD™ TG-17 MS | |
GC/MS pour pesticides et herbicides, GC / MS pour les acides résiniques, GC/MS pour esters de phtalate, GC/MS pour triglycérides, GC / MS pour stérols | |
15 m | |
Épaisseur de 1 µm ; dia. int. de 0,25 mm ; 15 m de longueur |