Learn More
Fisherbrand™ Enregistreur de données utilisateur unique TraceableOne™ 10/boîte
Utilisez l’enregistreur dès sa sortie de la boîte pour suivre les conditions environnementales des réactifs, des échantillons cliniques, des vaccins, des produits pharmaceutiques et des denrées alimentaires pendant leur transport. Le pack de 10 enregistreurs de données pour utilisateur unique Fisherbrand™ TraceableOne™ permet de surveiller le matériel à chaque étape.
Marque: Fisherbrand™ 6483
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- L’enregistreur génère un rapport PDF
- Téléchargez-le directement sur votre PC
- Aucun logiciel requis
- Compact
- Usage unique
- Les LED clignotant en rouge et en vert indiquent si l’enregistreur enregistre des données, s’il a arrêté l’enregistrement et si une alarme a été déclenchée
- Appuyez sur démarrer pour commencer l’enregistrement des données de température cruciales, avec un délai de 30 minutes avant le début de la journalisation
Spécification
Enregistreur de données à usage unique | |
Oui | |
Aucun logiciel requis, téléchargez les données au format de rapport PDF | |
Certificat Traceable de calibrage par lot | |
Échantillons pour transport réfrigéré | |
0,1 | |
8,89 cm |
Intervalle d’enregistrement de 1 minutes, durée d’enregistrement de 10 jours | |
Préprogrammé entre 2deg;C et 8deg;C | |
10/boîte | |
IP 67 | |
plusmn;0,5°C de -20° à 40°C, sinon plusmn;1°C | |
minus;30°C à 70°C | |
Alimentation par pile |