Learn More
Fisherbrand™ Enregistreurs graphiques de température Traceable™
Enregistreur graphique de température Traceable Fisherbrand, permanent, facile à lire, à dupliquer, à télécopier, à numériser et à enregistrer. Pour la surveillance des temp. dans les réfrigérateurs, les salles d’approvisionnement, les stocks alimentaires, les entrepôts chimiques, les bâtiments abritant des animaux, les incubateurs, les marchandises en transit, les salles de plain-pied, les matériaux biologiques et les usines de fabrication.
Marque: Fisherbrand™ 4220
Description
Permet un enregistrement permanent, facile à lire, à dupliquer, à télécopier, à numériser et à enregistrer.Les enregistreurs graphiques de température Traceable Fisherbrand sont des enregistreurs jetables, à usage unique, pour la surveillance des températures dans les réfrigérateurs, les salles d’approvisionnement, les stocks alimentaires, les entrepôts chimiques, les bâtiments abritant des animaux, les incubateurs, les marchandises en transit, les chambres froides, les biomatériaux et les usines de fabrication.
- Boîtier en plastique ABS résistant aux chocs
- Oubliez les stylos malpropres, les instruments coûteux, les logiciels confus et les formations
- Affiche la température en °F et °C sur un large graphique de 14 cm (5,5 po)
- Le moteur alimenté par une batterie fait tourner le graphique avec une précision de ±1 seconde par jour
- Le graphique facile à lire indique la température et l’heure/le jour de l’événement
- La fenêtre transparente de l’enregistreur permet de visualiser la température et l’historique actuels
- Enregistrements pour 5, 10 ou 40 jours
- Le graphique, le marqueur et la batterie sont déjà en place — tirez simplement sur la languette pour commencer l’enregistrement
- Le joint inviolable préserve l’intégrité de l’unité et des résultats
- Dimensions du boîtier (L x l x H) : 3,87 × 2,5 × 5,25 po (13,3 × 9,8 × 6,4 cm)
Order Info
Poids : 11 oz (312 g); Dimensions du boîtier (L x l x H) : 13,3 x 9,8 x 6,4 cm (5,25 x 3,87 x 2,5 po)
Certifications
Le certificat Traceable™ numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA. Il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST.
Specifications
plusmn; 1°C / plusmn; 2°F | |
Alcaline AA | |
-20° à plus;100°F | |
6,4cm | |
5 jours | |
-28°C à +38°C | |
312 g | |
9,8cm |
ISO 17025, NIST | |
Enregistreur 5 jours | |
2,5 in | |
Une pile alcaline ldquo;AArdquo; | |
Bimétallique | |
11 oz | |
3,87 in |