Learn More
Fisherbrand™ Thermomètre / hygromètre à mémoire Traceable™
Affiche simultanément la température et l’humidité relative sur un double écran LCD de 1,12 po de haut.
Marque: Fisherbrand™ 4395
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Affiche simultanément la température et l’humidité relative sur un double écran LCD de 1,12 po de haut.
- Mesures d’humidité et de température minimales/maximales
- Fonction d’arrêt automatique
- Avec sortie ordinateur
- Avec alarme sonore programmable
Spécification
Norme de calibrage 75 % | |
Alarme sonore programmable | |
Utilisé pour l’hygromètre / thermomètre à mémoire | |
Instructions de calibrage |