Learn More
Fisherbrand™ Thermomètre numérique à cadran Traceable™
Cadran numérique facile à lire et sans mercure. Les thermomètres numériques à cadran Fisherbrand Traceable sont parfaits pour les cuves, le sol, les incubateurs et les tubes à essai. La large plage de températures combine les plages de la plupart des 90 différents thermomètres à mercure.
58.95€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 17025, A2LA, NIST |
---|---|
Diamètre (impériale) de la sonde | 0,19 in |
Diamètre (métrique) de la sonde | 4.83 mm |
À utiliser avec (application) | Sol, cuves, tubes à essai, produits alimentaires, incubateurs, réactifs biomédicaux et hydrocarbures pétroliers |
Comprend | Boîtier de protection, pile à l’oxyde d’argent |
Code produit | Marque | Balance | Plage de températures (métrique) | Plage de températures (impériale) | Précision | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Balance | Plage de températures (métrique) | Plage de températures (impériale) | Précision | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15223986
|
Fisherbrand™
98769-17 |
Centigrade and Fahrenheit Scale | -50°C à +300°C | -58°F à +572°F | ±1°C /±1°F |
58.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Affichage LCD 20 fois plus lisible que les pointeurs qui fatiguent les yeux ou les niveaux de mercure
- Lectures mises à jour toutes les 10 secondes
- Fonctionne en continu pendant 1,5 an avec une seule pile remplaçable
- Précision de résolution : 0,10, ±1°C longueur de tige : 4,8 po (12 cm)
- Diamètre de la tige : 0,12 po (3 mm)
- Diamètre du cadran : 1,5 po (38 mm)
- Poids : 1,01 oz. (31 g)
- Plage : -58 à 572°F et -50 à 300°C
Certifications
Le certificat Traceable™ numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™. Il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Spécification
ISO 17025, A2LA, NIST | |
4.83 mm | |
Boîtier de protection, pile à l’oxyde d’argent | |
12 cm | |
0,1° | |
31 g | |
572°F | |
- 58°F | |
-58°F à +572°F | |
Silver Oxide |
0,19 in | |
Sol, cuves, tubes à essai, produits alimentaires, incubateurs, réactifs biomédicaux et hydrocarbures pétroliers | |
4,8 in | |
Plastique | |
1 oz | |
Thermomètre à échelle Celsius et Fahrenheit | |
300°C | |
- 50°C | |
-50°C à +300°C | |
Numérique LCD |