Learn More
Fisherbrand™ Minuteur de paillasse de compte progressif Traceable™
Portatif avec boîtier en plastique ABS robuste
Marque: Fisherbrand™ 1021
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les minuteurs de paillasse de compte progressif Fisher Scientific™ Traceable™ offrent des fonctions de chronométrage à action unique, de temporisation et de temps fractionné cumulé. Portatif avec boîtier en plastique robuste.
- Les piles sont incluses
Certifications
Le certificat Traceable numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™. Il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Spécification
Benchtop Timer | |
0.00003 | |
100-Hour Timer: Single-action, time-in/-out, cumulative- and interval-split; reads in 99 hours, 59 minutes, 59 seconds, 99 hundredths; 99999.999 seconds; 9999.9999 minutes; or 999.99999 hours | |
3.5 x 6.62 x 4.75 in. (8.89 x 16.81 x 12.06 cm) | |
8.89 cm | |
16.81 cm | |
0.5 in. | |
1.27 cm | |
453.59 g |
100 hr. | |
LED | |
9V Alkaline | |
3.5 in. | |
6.62 in. | |
4.75 in. | |
12.06 cm | |
16 oz. | |
Rugged ABS Plastic case, battery |