Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TRACE™ TR-BioDiesel
Déterminez la présence de méthanol, d’esters méthyliques d’acide gras (FAME) et de glycérides dans l’analyse des biodiesels avec des performances et une reproductibilité élevées.
Marque: Thermo Scientific™ 26RF024P
Descripción
Déterminez la présence de méthanol, d’esters méthyliques d’acide gras (FAME) et de glycérides dans l’analyse des biodiesels avec des performances et une reproductibilité élevées grâce aux colonnes GC Thermo Scientific™ TRACE™ TR-BioDiesel. Le biodiesel est un composant important dans le développement de combustibles au bilan carbone neutre et les colonnes GC spécifiques de la gamme TRACE offrent d’excellentes performances pour répondre aux exigences de méthodologie dans ce secteur d’application, voire les dépasser.
Colonnes conçues spécialement pour répondre à vos besoins d’analyse des biodiesels :- TRACE TR-BioDiesel (M) : pour la détermination de la teneur en méthanol résiduel du biodiesel conformément à la méthode EN 14110
- TRACE TR-BioDiesel (G) : pour l’analyse de la teneur totale en glycérides conformément à la méthode EN 14105
- TRACE TR-Biodiesel (F) : pour l’analyse de la teneur en FAME du biodiesel conformément à la méthode EN 14103
- TRACE TR-BioDiesel (G) ASTM : pour l’analyse de la teneur totale en glycérides conformément à la méthode ASTM D-6584
- Bleeding faible même à des températures élevées
- Robustesse exceptionnelle pour les séparations complexes
- Performances fiables et reproductibles
Especificaciones
300/320°C | |
0,32 mm | |
Trace™ TR-BioDiesel | |
GC / MS pour l’analyse du biodiesel | |
10 m |
0,32 mm | |
TRACE | |
G1, G2, G38 | |
0,1 µm | |
Bacillus megaterium ; ATCC 9885 |