Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TRACE™ TR-35MS
Utilisez ces colonnes à polarité moyenne pour de nombreuses applications.
Marque: Thermo Scientific™ 260C129P
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les colonnes GC Thermo Scientific™ TRACE TR-35MS sont des colonnes de polarité moyenne idéales pour de nombreuses applications.
- Phase de polarité moyenne, 35 % phényl polysilphénylène-siloxane
- Activité de surface exceptionnellement faible
- Bleeding faible même à des températures élevées
- Semblable à : DB-35, DB-35MS, HP-35, HP-35MS, MDN-35, Rtx-35, SPB-35, BPX35
Recommandé dans les cas suivants :
- Pesticides
- Herbicides
- Stupéfiants
- Hydrocarbures polyaromatiques
- Produits pharmaceutiques
Spécification
330/360°C | |
0.22 mm | |
G42 | |
0,25 μm | |
Mi-polaire |
0.22mm | |
Trace TR-35MS | |
GC/MS, GC/MS for Herbicides, GC/MS for Drugs of Abuse, GC/MS for Poly Aromatic Hydrocarbons (PAHs), GC/MS for Pharmaceuticals | |
15m | |
15m x 0,22 mm x 0.25um |