Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TRACE™ TR-35MS
Utilisez ces colonnes à polarité moyenne pour de nombreuses applications.
Marque: Thermo Scientific™ 260C130P
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les colonnes GC Thermo Scientific™ TRACE TR-35MS sont des colonnes de polarité moyenne idéales pour de nombreuses applications.
- Phase de polarité moyenne, 35 % Phényl polysilphénylène-siloxane
- Activité de surface exceptionnellement faible
- Bleeding faible, même à des températures élevées
- Semblables à : DB-35, DB-35MS, HP-35, HP-35MS, MDN-35, Rtx-35, SPB-35, BPX35
Recommandées dans les domaines suivants :
- Pesticides
- Herbicides
- Stupéfiants
- Hydrocarbures polyaromatiques
- Produits pharmaceutiques
Spécification
330/360°C | |
0,25 mm | |
Trace TR-35MS | |
GC/MS pour les pesticides, GC/MS pour herbicides, GC/MC pour stupéfiants, GC/MS pour hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), GC/MS pour les produits pharmaceutiques | |
15m | |
15m x 0,25 mm x 0.25um |
0,25 mm | |
TRACE | |
G42 | |
0,25 pm | |
Mi-polaire |