Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TRACE™ TR-35MS
Utilisez ces colonnes à polarité moyenne pour de nombreuses applications.
Marke: Thermo Scientific™ 260C224P
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Les colonnes GC Thermo Scientific™ TRACE TR-35MS sont des colonnes de polarité moyenne idéales pour de nombreuses applications.
- Phase de polarité moyenne, 35 % phényl polysilphénylène-siloxane
- Activité de surface exceptionnellement faible
- Bleeding faible même à des températures élevées
- Semblable à : DB-35, DB-35MS, HP-35, HP-35MS, MDN-35, Rtx-35, SPB-35, BPX35
Recommandé dans les cas suivants :
- Pesticides
- Herbicides
- Stupéfiants
- Hydrocarbures polyaromatiques
- Produits pharmaceutiques
Spezifikation
330/360°C | |
0.32 mm | |
G42 | |
0,5 μm | |
Mi-polaire |
0.32mm | |
Trace TR-35MS | |
GC/MS, GC/MS for Herbicides, GC/MS for Drugs of Abuse, GC/MS for Poly Aromatic Hydrocarbons (PAHs), GC/MS for Pharmaceuticals | |
30m | |
30m x 0,32 mm x 0.5um |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur