Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TRACE™ TR-1MS
Utilisez cette colonne apolaire à faible bleeding pour les analyses environnementales GC / MS nécessitant une température élevée et une phase inerte.
732.78€ - 1324.19€
Spécification
Gamme de produits | TRACE |
---|---|
Phase stationnaire | Trace™ TR-1 MS |
Type d’USP | G1, G2, G38 |
Température max. | 340/360°C |
Polarité | Apolaire |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) interne | Épaisseur du film | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) interne | Épaisseur du film | Price | Quantity & Availability | ||||
10392595
|
Thermo Scientific™
260B047P |
30 m | 0,25 mm | 0,1 μm |
763.78€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10681524
|
Thermo Scientific™
260B142P |
30 m | 0,25 mm | 0,25 μm |
732.78€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10394663
|
Thermo Scientific™
260B143P |
30 m | 0,32 mm | 0,25 μm |
773.48€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10455363
|
Thermo Scientific™
260B154P |
60 m | 0,25 mm | 0,25 μm |
1224.67€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10551505
|
Thermo Scientific™
260B155P |
60 m | 0,32 mm | 0,25 μm |
1324.19€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10342785
|
Thermo Scientific™
260B309P |
60 m | 0,32 mm | 1 μm |
1288.01€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Avec un bleeding faible et une température de fonctionnement maximale de 340 à 360°C, la colonne Thermo Scientific™ TRACE™ TR-1MS est idéale pour toutes les applications GC / MS. La colonne est particulièrement bien adaptée aux applications telles que les analyses environnementales GC / MS, qui nécessitent une phase inerte pouvant fonctionner à haute température.
Conçues pour offrir des performances exceptionnelles :- Phase apolaire, 100 % diméthyl polysiloxane
- Température de fonctionnement élevée
- Phase inerte adaptée aux analyses environnementales
- Composés chlorés et nitroaromatiques
- Analyses environnementales GC/MS
- Bleeding faible même à des températures élevées
- Robustesse exceptionnelle pour les séparations complexes
- Des performances fiables et reproductibles
- Phtalates
- Polymères
- Total des hydrocarbures pétroliers récupérables (TRPH)
- Autres utilisations :
- Composés aromatiques chlorés
- Pesticides organochlorés
- Pesticides organophosphorés
- HAP
- Paraffines
- Polywax
- Pyréthrinoïdes
- Composés semi-volatils
- Xylènes
- DB-1
- DB-Petro
- BP1
- HP-1
- HP-1MS
- Rtx™-1
- Ultra-1
- SPB™-1
- SPB™-1 Sulfur
- Petrocol™ DH
- CP-Sil 5CB
- RSL-150
- RSL-160
- ZB-1
- CB-1
- OV™-1
- PE-1
- 007-1 (MS)
- SP™-2100
- SE-30
- RH-1
- CC-1
- CP-Sil 5CB MS
- VF-1ms
Specifications
TRACE | |
G1, G2, G38 | |
Apolaire |
Trace™ TR-1 MS | |
340/360°C |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.