Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TRACE™ TR-1701
Utilisez des colonnes à polarité moyenne avec une sélectivité alternative avec les colonnes GC Thermo Scientific™ TRACE™ TR-1701.
348.84€ - 1030.20€
Spécification
Phase stationnaire | Trace TR -1701 |
---|---|
Type d’USP | G46 |
Température max. | 280/300 ° C |
À utiliser avec (application) | GC/MS pour pesticides, PCB, PAH et acides organiques, GC/MS pour médicaments et stéroïdes, GC/MS pour EPA 608, 8081 |
Polarité | Mi-polaire |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Épaisseur du film | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Épaisseur du film | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10630236
|
Thermo Scientific™
260Q131P |
0,32 mm | 0,25 pm | 15m | |||||
10039732
|
Thermo Scientific™
260Q142P |
0,25 mm | 0,25 µm | 30 m |
623.27€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10344963
|
Thermo Scientific™
260Q143P |
0,32 mm | 0,25 µm | 30 m |
664.08€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10640236
|
Thermo Scientific™
260Q154P |
0,25 mm | 0,25 pm | 60m | |||||
11507771
|
Thermo Scientific™
260Q155P |
0,32 mm | 0,25 pm | 60m | |||||
10467124
|
Thermo Scientific™
260Q298P |
0,53 mm | 1 µm | 30 m |
727.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Utilisez des colonnes à polarité moyenne avec une sélectivité alternative avec les colonnes GC Thermo Scientific™ TRACE TR-1701.
- Phase de polarité moyenne, cyanopropylphényl polysiloxane à 14%
- Faible bleeding même à une haute température de fonctionnement
- Excellent point de départ pour le développement de méthodes
- Adaptées pour tout un éventail d’applications
- Similaires à DB-1701, Rtx-1701, HP-1701, BP10, OV-1701, 007-1701, CP-Sil 19 CB
Recommandé dans les cas suivants :
- Pesticides
- PCB
- HAP
- Acides organiques
- Médicaments
- Stéroïdes
- EPA 608, 8081
Spécification
Trace TR -1701 | |
280/300 ° C | |
Mi-polaire |
G46 | |
GC/MS pour pesticides, PCB, PAH et acides organiques, GC/MS pour médicaments et stéroïdes, GC/MS pour EPA 608, 8081 |