Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TRACE™ pour pesticides
Identifiez les pesticides organophosphorés et organochlorés avec des performances, une sensibilité et une reproductibilité élevées.
555.81€ - 897.84€
Spécification
Diamètre (métrique) | 0,25 mm |
---|---|
Diamètre (métrique) interne | 0,25 mm |
Gamme de produits | TRACE |
Type d’USP | G43 |
Température max. | 280/300°C |
Code produit | Marque | Phase stationnaire | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Phase stationnaire | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10713236
|
Thermo Scientific™
26RC142F |
Trace™ Pesticide III |
647.47€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10210705
|
Thermo Scientific™
26RC142P |
Trace™ Pesticide IV |
555.81€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10773586
|
Thermo Scientific™
26RD142F |
Trace™ Pesticide II |
764.79€
1 pièce |
Expédition estimée: 09-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10211635
|
Thermo Scientific™
26RF142F |
Trace™ Pesticide |
897.84€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Identifiez les pesticides organophosphorés et organochlorés avec des performances, une sensibilité et une reproductibilité élevées grâce aux colonnes GC Thermo Scientific™ TRACE™ pour pesticides. Ces colonnes sont spécialement conçues et testées pour répondre aux exigences les plus strictes de l’analyse des pesticides et herbicides.
Qualité et reproductibilité excellentes :- Bleeding faible diminuant la contamination MS
- Conception innovante qui facilite l’utilisation à des températures supérieures
- L’inertie de la colonne donne une traînée de pic minimale et une dissociation moindre des échantillons sensibles
- Composés aromatiques chlorés
- Stérols végétaux
- Pyréthroïdes
Spécification
0,25 mm | |
TRACE | |
280/300°C | |
0,25 µm |
0,25 mm | |
G43 | |
GC pour les pesticides | |
30 m |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.