Learn More
TP53INP1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | TP53INP1 |
---|---|
Concentration | 0.33 mg/mL |
Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16877864
|
Proteintech
17872-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16867864
|
Proteintech
17872-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
In response to double-strand DNA breaks, promotes p53/TP53 phosphorylation on ′Ser-46′ and subsequent apoptosis.Spécification
TP53INP1 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Human, Mouse | |
Q80YE2, Q96A56 | |
297822, 94241 | |
TP53INP1 Fusion Protein Ag12358 | |
Primary | |
-20°C | |
TP53INP1 |
0.33 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
p53DINP1, SIP, Stress induced protein, Teap, TP53DINP1, TP53INP1, TP53INP1A, TP53INP1B | |
TP53INP1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |