Learn More
Ansell TouchNTuff™ Gants poudrés en nitrile à usage unique
Résistance aux éclaboussures de produits chimiques dangereux. Les gants verts en nitrile poudrés jetables Ansell™ TouchNTuff™ résistent à de nombreux produits chimiques industriels.
28.70€
Spécification
Jetable | Oui |
---|---|
Latex Free | Oui |
Matériau | Nitrile |
Poudré | Poudré |
Type de produit | Gants |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11716843
|
Ansell
92500090 |
L |
28.70€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11702234
|
Ansell
92500080 |
M |
28.70€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11706843
|
Ansell
92500070 |
S |
28.70€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11706584
|
Ansell
92500100 |
XL |
28.70€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Résistance aux perforations trois fois supérieure à celle des gants en latex naturel et vinyle
- Toucher exceptionnellement doux
- Manchette à bord roulé, 0.12 mm d’épaisseur au niveau de la paume
Spécification
Oui | |
Nitrile | |
Gants | |
240 mm |
Oui | |
Poudré | |
92-500 |