Learn More
Trajan™ Seringues pour échantillonneur automatique pour GC Agilent
Injections précises et reproductibles. Aiguille double jauge à pointe conique. Disponible avec ou sans piston étanche aux gaz.
159.00€ - 1285.00€
Spécification
Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure | 0,11 mm |
---|---|
Diamètre (métrique) externe | 6,5 mm |
Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure | 0,63/0,47 mm |
Type de produit | Seringue pour échantillonneur automatique GC |
Longueur (métrique) de l’aiguille | 42 mm |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12937556
|
Trajan™
004668 |
50 μl |
159.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10654643
|
Trajan™
002824 |
10 μl |
1285.00€
25 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10545603
|
Trajan™
002827 |
10 μl |
518.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 23-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12706897
|
Trajan™
002827 |
10 μl | N/A | ||||||
Description
- Solutions de haute qualité pour la manipulation des liquides
- Résultats exacts et reproductibles
- Spécialement conçues pour les instruments Agilent
Spécification
0,11 mm | |
0,63/0,47 mm | |
42 mm |
6,5 mm | |
Seringue pour échantillonneur automatique GC | |
Fixe |