Learn More
Ansell™ Gants en nitrile TouchNTuff™ 93-250
Click to view available options
Dimensions:
5.5, 6
6.5, 7
7,5, 8
8.5, 9
9.5, 10
Description
- Minimisent la force nécessaire pour saisir les objets secs, humides ou huileux, réduisant ainsi la fatigue des mains et des bras tout en améliorant la dextérité, la sécurité et la productivité
- La formulation exclusive en nitrile garantit le confort en cas d’utilisation prolongée
- Offrent une forte résistance à la traction élevée et une résistance aux perforations 3 fois supérieure à celle des gants jetables en latex ou en PVC
- Résistent à une variété de produits chimiques industriels plus longtemps que d’autres gants jetables en nitrile
- Ne contiennent aucune protéine de caoutchouc naturel, ce qui protège l’utilisateur des risques d’allergies cutanées de type I
- Aucun transfert de contaminants en silicone ne se réalise vers la surface de contact
Spécification
Spécification
Couleur | Gris |
Matériau | Nitrile |
Poudré | Sans poudre |
Dimensions | 9.5, 10 |
Épaisseur (impériale) | 5,5 mil |
Épaisseur (métrique) | 0,14mm |
Type de manchette de gant | Ourlé |
Modèle | 93-250_9.5-10 |
Résistance à la traction | 14 MPa |