Learn More
Ansell Gants en néoprène stérile TouchNTuff™ 83-500
Fabriqués en polyisoprène. Les gants blancs en polyisoprène Ansell™ TouchNTuff™ 83-500 Series présentent une conception ergonomique qui améliore le confort et l’ajustement et réduit la fatigue et les tensions au niveau de la main.
939.00€
Spécification
Cleanroom Class | Class 100 (ISO 5) |
---|---|
Finition externe | Non texturés |
Type de produit | Gants |
Stérilité | Stérile |
Épaisseur (métrique) | 0,21 mm |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15136443
![]() ![]() |
Ansell
83500080 |
8 |
939.00€
200 paires |
Expédition estimée: 02-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15166563
![]() ![]() |
Ansell
83500055 |
5,5 |
939.00€
200 paires |
Expédition estimée: 02-10-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15106463
![]() ![]() |
Ansell
83500070 |
7 |
939.00€
200 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15156563
![]() ![]() |
Ansell
83500060 |
6 |
939.00€
200 paires |
Expédition estimée: 16-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15146563
![]() ![]() |
Ansell
83500065 |
6,5 |
939.00€
200 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
15116463
![]() ![]() |
Ansell
83500075 |
7,5 |
939.00€
200 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15156443
![]() ![]() |
Ansell
83500085 |
8,5 |
939.00€
200 paires |
Expédition estimée: 16-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15146443
![]() ![]() |
Ansell
83500090 |
9 |
939.00€
200 paires |
Expédition estimée: 16-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Intérieur des gants chloré sans poudre
- Style de manchette à bord roulé
- Main droite/main gauche
- Finition lisse
- Polyisoprène
- Blanc
Spécification
Class 100 (ISO 5) | |
Gants | |
0,21 mm | |
200 paires | |
83-500 |
Non texturés | |
Stérile | |
Ourlé | |
Résistance aux éclaboussures |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ansell Gants en néoprène stérile TouchNTuff™ 83-500