Learn More
Ansell Gants blancs en polyisoprène TouchNTuff™ 83-500 Series
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. 15106463
Click to view available options
Dimensions:
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Fabriqués en polyisoprène. Les gants blancs en polyisoprène Ansell™ TouchNTuff™ 83-500 Series présentent une conception ergonomique qui améliore le confort et l’ajustement et réduit la fatigue et les tensions au niveau de la main.
  • Intérieur des gants chloré sans poudre
  • Style de manchette à bord roulé
  • Main droite/main gauche
  • Finition lisse
  • Polyisoprène
  • Blanc 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Cleanroom Class Class 100 (ISO 5)
Finition externe Non texturés
Type de produit Gants
Dimensions 7
Stérilité Stérile
Épaisseur (métrique) 0,21 mm
Type de manchette de gant Ourlé
Modèle 83-500_7
Quantité 200 paires
Résistant à Résistance aux éclaboussures
Séries 83-500