Learn More
Ansell Gants en latex TouchNTuff™ 69-318
Gants en latex léger dotés de doigts texturés et une sensibilité tactile pour une manipulation aisée des petits objets et des instruments délicats.
17.95€
Spécification
Chemotherapeutic Rated | Non |
---|---|
Applications | Laboratoire, Industrie |
AQL | 1,5 |
Jetable | Oui |
Finition externe | Partiellement texturé |
Alert:
Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel, un composant qui est susceptible de provoquer des réactions allergiques chez certains utilisateurs.Les utiliser conformément aux directives et aux instructions et avertissements du fabricant.Consultez les politiques de votre établissement relatives à l’utilisation de ces produits.
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15383567
|
Ansell
69318060 |
XS |
17.95€
100 pièces |
Expédition estimée: 17-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15393567
|
Ansell
69318070 |
S |
17.95€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15308516
|
Ansell
69318080 |
M |
17.95€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15303577
|
Ansell
69318090 |
L |
17.95€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15313577
|
Ansell
69318100 |
XL |
17.95€
100 pièces |
Expédition estimée: 17-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Matériau latex souple et élastique offrant un confort exceptionnel
- Conception fine et légère pour une sensibilité tactile améliorée
- Les bouts des doigts texturés facilitent la manipulation des petits objets et outils
- Normes FDA pour l’utilisation dans la transformation des aliments
- Ambidextres, à usage unique
- Idéals pour de nombreuses applications impliquant :
- Analyses de laboratoire ou travaux techniques
- Manipulation de pièces complexes
- Transformation et manipulation des aliments
- Contrôle qualité
- Assemblage de composants électroniques
- Entretien et nettoyage légers
Spécification
Non | |
1,5 | |
Partiellement texturé | |
0,14 mm | |
Non | |
4,7 mil | |
Sans poudre | |
0,14 mm | |
TouchNTuff™ 69-318 | |
9,5 in |
Laboratoire, Industrie | |
Oui | |
5,5 mil | |
Non | |
Latex | |
0,12 mm | |
5,5 mil | |
Non | |
18 MPa | |
24,1 cm |