Learn More
Thermo Scientific™ Réactifs Total Cholesterol
Déterminez la quantité de cholestérol dans le sérum in vitro grâce au réactif Thermo Scientific™ Total Cholesterol .
Marque: Thermo Scientific™ TR13421
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Déterminez la quantité de cholestérol dans le sérum in vitro grâce au réactif Thermo Scientific™ Total Cholesterol .
La mesure des concentrations du cholestérol sérique peut servir d’indication de la fonction hépatique, biliaire ou thyroïdienne, de l’absorption intestinale, d’une maladie des glandes surrénales et d’une prédisposition aux maladies coronariennes. Une augmentation des concentrations est associée à une néphrose, un diabète sucré et un ictère obstructif. Lorsqu’il est utilisé en conjonction avec la détermination des triglycérides, du HDL et du LDL, le dosage de cholestérol total fournit de précieuses informations pour la prédiction des maladies coronariennes. Une diminution du taux peut être observée dans les cas d’hyperthyroïdie, de certaines anémies, de malabsorption et de syndrome cachectique.- Jusqu’à 12 mois de stabilité après reconstitution et des kits de diverses tailles afin de minimiser les gaspillages de réactif
- Convient à une utilisation manuelle ou sur des analyseurs de biologie clinique automatisés
- Applications pour une large gamme d’analyseurs automatisés disponibles sur demande
Spécification
Marquage CE | |
Oui | |
Sérum ou plasma, Sérum, Sérum ou plasma | |
Jusqu’à 20 mmol/L (774 mg/dl) | |
Jusqu’à expiration entre 2 et 8°C |
Cholestérol Infinity 2 x 125 ml | |
Cholestérol | |
Réactif | |
Point de virage |