Learn More
Étalon d’indice d’acidité total, ASTM D664 (valeur nominale : 10,14 mg KOH/g), 3 x 50 g, Paragon Scientific™
Conçu spécifiquement pour la vérification des instruments analytiques utilisés pour déterminer l’indice d’acidité par titration potentiométrique. Chaque étalon est certifié en stricte conformité avec les protocoles internationaux de méthodes d’essai ASTM D664 / IP 177.
Marque:  Paragon Scientific TAN100/3
Code produit. 16030440
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Le numéro d'acide (TAN) a été testé et certifié conformément à la norme ASTM D664 / IP 177
  • Certifiés conformes à l'ISO17025 et à l'ISO17034 dans le cadre de notre accréditation UKAS
  • Niveau de garantie d'accréditation le plus élevé, fournissant les données certifiées les plus crédibles disponibles dans le monde entier
  • Entièrement traçable aux normes internationales et à de faibles niveaux d'incertitude permettent d'obtenir une précision maximale des données
  • Généralement utilisée dans l'analyse des huiles et lubrifiants usagés, mais sans s'y limiter
  • Fournis sous forme de packs à volume unique ou de boîtes triples
  • Fournis dans un emballage en verre inviolable, ce qui garantit l'intégrité des échantillons
  • Fabriqué au Royaume-Uni
  • Durée de conservation de 24 mois
Promotions
Valeurs nominales citées. Les valeurs certifiées varient d’un lot à l’autre.