Learn More
Isocyanure de tosylméthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
35.48€ - 331.65€
Identifiants chimiques
CAS | 36635-61-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H9NO2S |
Poids moléculaire (g/mol) | 195.24 |
Numéro MDL | MFCD00000005 |
Clé InChI | CFOAUYCPAUGDFF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | tosylmethyl isocyanide, tosmic, p-toluenesulfonylmethyl isocyanide, 4-toluenesulphonylmethyl isocyanide, 4-toluenesulfonylmethyl isocyanide, tosylmethylisocyanide, 1-isocyanomethylsulfonyl-4-methylbenzene, p-tolylsulfonyl methyl isocyanide, unii-c35fd6olh8, 1-isocyanomethyl sulfonyl-4-methylbenzene |
CID PubChem | 161915 |
Nom IUPAC | 1-(isocyanométhylsulfonyl)-4-méthylbenzène |
SMILES | CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)C[N+]#[C-] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10447582
|
Thermo Scientific Acros
182450050 |
5 g | Flacon en verre |
35.48€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10205860
|
Thermo Scientific Acros
182450250 |
25 g | Flacon en verre |
123.62€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10093253
|
Thermo Scientific Acros
182451000 |
100 g | Flacon en verre |
331.65€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
36635-61-7 | |
195.24 | |
CFOAUYCPAUGDFF-UHFFFAOYSA-N | |
161915 | |
CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)C[N+]#[C-] |
C9H9NO2S | |
MFCD00000005 | |
tosylmethyl isocyanide, tosmic, p-toluenesulfonylmethyl isocyanide, 4-toluenesulphonylmethyl isocyanide, 4-toluenesulfonylmethyl isocyanide, tosylmethylisocyanide, 1-isocyanomethylsulfonyl-4-methylbenzene, p-tolylsulfonyl methyl isocyanide, unii-c35fd6olh8, 1-isocyanomethyl sulfonyl-4-methylbenzene | |
1-(isocyanométhylsulfonyl)-4-méthylbenzène |
Spécification
Tosylmethyl isocyanide | |
111.0°C to 113.0°C | |
Authentique | |
C9H9NO2S | |
MFCD00000005 | |
15, 9715 | |
Solubility in water: insoluble | |
CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)C[N+]#[C-] | |
195.24 | |
195.24 | |
Liquide |
36635-61-7 | |
2% max. | |
97.5% min. (HPLC) | |
CH3C6H4SO2CH2NC | |
04,514; 05,684; 06,600; 07,377; 08,493; 10,409; 11,539; 12,511; 13,313; 17,20 | |
tosylmethyl isocyanide, tosmic, p-toluenesulfonylmethyl isocyanide, 4-toluenesulphonylmethyl isocyanide, 4-toluenesulfonylmethyl isocyanide, tosylmethylisocyanide, 1-isocyanomethylsulfonyl-4-methylbenzene, p-tolylsulfonyl methyl isocyanide, unii-c35fd6olh8, 1-isocyanomethyl sulfonyl-4-methylbenzene | |
CFOAUYCPAUGDFF-UHFFFAOYSA-N | |
1-(isocyanométhylsulfonyl)-4-méthylbenzène | |
161915 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Toxique par inhalation.
Toxique en cas d’ingestion.
Toxique par contact cutané.
Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Gently wash with plenty of soap and water.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF INHALED: If breathing is difficult, remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
If experiencing respiratory symptoms: Call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as ei
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 253-140-1
- Tosylmethyl isocyanide
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H331-Toxique par inhalation.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO – Research Use Only