Learn More
3M™ Lunettes de sécurité Tora™
Click to view available options
Teinte des verres : Bronze
Description
- Les lunettes de sécurité avec structure de verres enveloppante offrent une vision périphérique et une protection latérale excellentes
- Revêtement anti-rayures et anti-buée pour une durabilité accrue et une vision améliorée
- Extrêmement légères à seulement 22 g
- Cordon de cou réglable pour un confort accru et un stockage pratique
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | Approuvé CE, EN 166:2001 |
Revêtement de la lentille | Antibuée, Antirayures |
Teinte de la lentille | Bronze |
Type de produit | Lunettes de sécurité |
Lens Material | Polycarbonate |