Learn More
BINDER™ Port d’accès supérieur (50 mm)
S’utilise avec : KMF 720, KMF 240, KMF 115
Marque:  BINDER™ 8012-1458
Code produit. 16404249
  • 589.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 17-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Pour une utilisation sur la partie supérieure
  • Inclut une prise en silicone
  • À utiliser avec une vaste gamme de chambres et d’incubateurs BINDER™
Spécification
Spécification
Port d’accès avec bouchon en silicone, 50 mm, sur le dessus
Accessoire ; Port d’accès
50 mm
Chambres BINDER série KMF
Bouchon en silicone