Learn More
BINDER™ Port d’accès supérieur (50 mm)
S’utilise avec : FED 56, FED 115, FED 260, FED 400, FED 720
Marque: BINDER™ 8012-1381
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pour une utilisation sur la partie supérieure
- Inclut une prise en silicone
- À utiliser avec une vaste gamme de chambres et d’incubateurs BINDER™
Spécification
Port d’accès avec bouchon en silicone, 50 mm, sur le dessus | |
Silicone | |
Bouchon en silicone |
Chambres BINDER série FED | |
Accessoire ; Port d’accès | |
50 mm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BINDER™ Port d’accès supérieur (50 mm) > Diamètre : 50 mm ; À utiliser avec : FED 56, FED 115, FED 260, FED 400, FED 720
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu