Learn More
Toluène, Fluka™
Étalon analytique, matériau de référence
Marque: Honeywell-Fluka R1592-5ML
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Honeywell Fluka™ offre une gamme étendue de matériaux de référence organiques et de matériaux de référence certifiés inorganiques de haute qualité.
- Produit conformément à la norme ISO 9001
- Convient à un large éventail d’industries et d’applications
- Certificat d’analyse détaillé inclus dans chaque expédition
- Assistance technique spécialisée
Spécification
Toluene | |
Bouteille en verre | |
Incolore | |
92.14 | |
-95°C |
108-88-3 | |
5 mL | |
C6H5CH3 | |
Étalon analytique | |
110.6°C |