Learn More
Toluène, CHROMASOLV™, pour HPLC, 99,9 %, Honeywell Riedel-de Haen
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
2 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
Glass Bottle
Description
- Pour HPLC et synthèse organique
- Solvants polyvalents de haute pureté
- Cohérence élevée d’un lot à l’autre
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Toluene |
Point de fusion | -93°C (literature) |
Note relative au nom | CHROMASOLV™, for HPLC, 99.9% |
Absorbance | max. 1.00 at 286 nm, max. 0.01 at 400 nm, max. 0.01 at 350 nm, max. 0.10 at 300 nm, max. 0.50 at 288 nm |
% max. CAS | 100.0000% |
Densité | 0.865 g/mL at 25 °C(lit.) |
Point d’ébullition | 110.6°C |
Quantité | 2 L |
Point d’éclair | 4°C |
Conditionnement | Glass Bottle |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Toluene
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H361d-Susceptible de nuire au foetus.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.