Learn More
Toluène, BAKER ULTRA RESI-ANALYZED, J.T.Baker™
Code produit. 15548584
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Offre des performances supérieures avec un risque minimal de contaminants pouvant limiter la précision et la productivité. Le Toluène, BAKER ULTRA RESI-ANALYZED, J.T.Baker™ est un solvant ultra-pur pour l’analyse des résidus organiques qui maximise la sensibilité et la puissance de détection d’un instrument.
Les solvants BAKER ULTRA RESI-ANALYZED ont été développés pour les procédures d’extraction et de concentration de résidus organiques. Ces solvants sont entièrement caractérisés et contrôlés par les systèmes de détection ECD, FID ou autres détecteurs spécifiques à une méthode afin de fournir le plus haut niveau de pureté et d’homogénéité entre les lots.
  • Les systèmes de stabilisation uniques offrent une stabilité inégalée du produit et des résultats sans interférence lorsque le produit chimique l’exige
  • Distillation optimisée destinée à éliminer les impuretés réactives, pour la production de dosages plus élevés et de fronts de solvants étroits
  • Performances testées à des niveaux de pureté inférieurs aux limites inférieures de quantification (LIQ) pour la détection des analytes de traces
  • Les performances sont garanties jusqu’à la date de péremption indiquée sur l’étiquette
  • Convient aux protocoles de nettoyage des échantillons de l’EPA
Identifiants chimiques
CAS 108-88-3
Formule moléculaire C7H8
Poids moléculaire (g/mol) 92.14
Numéro MDL MFCD00008512
Clé InChI YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methylbenzene, toluol, phenylmethane, benzene, methyl, methylbenzol, methacide, toluen, antisal 1a, tolu-sol, monomethyl benzene
CID PubChem 1140
ChEBI CHEBI:17578
Nom IUPAC toluene
SMILES CC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Toluene
Point de fusion -95°C
Couleur Incolore
Densité 0.87g/cm3 at 20°C
Point d’ébullition 110°C to 111°C
Quantité 2.5 L
Limite d’explosion 1.2 - 7 Vol %
Point d’éclair 4°C
Température d’allumage 535°C
Odeur Aromatic
Conditionnement Glass
Forme physique Liquid
Notes de qualité de la pureté For Organic Residue Analysis
Résidus après évaporation Max. 1 ppm
Notes de pourcentage du dosage By GC, corrected for water
Formule linéaire C6H5CH3
Viscosité 0.6 mPas at 20°C
Eau Max. 0.03%
Informations sur la solubilité 0.5g/L in water
Poids de la formule 92.14g/mol
Pourcentage de pureté Min. 99.7%
Qualité BAKER ULTRA RESI-ANALYZED™
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.