Learn More
Invitrogen™ ELISA Ready-SET-Go!™ TNF alpha de souris eBioscience™ Kit
Conçu pour une mesure exacte et précise des niveaux de protéines alpha TNF de souris à partir d’échantillons, y compris le sérum, le plasma, l’homogénat tissulaire, le liquide de lavage et les surnageants de culture cellulaire. Les récepteurs TNF Alpha de type I ou II avec excédent soluble de 1000x n’interfèrent pas dans la reconnaissance du TNF alpha de souris.
512.00€ - 692.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | P06804 |
---|---|
Plage de dosage | 8-1,000 pg/ml |
Sensibilité du dosage | 8 pg/ml |
Conjugué | Biotine |
Type de produit | Kit ELISA |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15581107
|
Invitrogen™
88-7324-77 |
20 x 96 tests |
692.00€
20 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15501117
|
Invitrogen™
88-7324-88 |
10 x 96 tests |
512.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Le kit ELISA non revêtu du facteur de nécrose tumorale alpha de souris (TNF-α) contient des paires d’anticorps et des réactifs préappariés pour effectuer des essais immuno-enzymatiques quantitatifs (ELISA) pour détecter et quantifier les niveaux de protéines du TNFα de souris.Le tampon de lavage et la solution d’arrêt sont nécessaires pour terminer la réaction ELISA et sont vendus séparément.Principe de la méthode Les ELISA sont conçus pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée.Un anticorps spécifique à la cible est revêtu au fond des puits d’une microplaque ; il s’agit d’un procédé de nuit.Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture).Un sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable.L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine.
Souris TNF alpha ELISA Ready-SET-Go! Le jeu de réactifs (avec ou sans plaques de micropuits à liaison à haute affinité) contient les réactifs, tampons et diluants nécessaires pour effectuer des dosages immunosorbants quantitatifs liés aux enzymes (ELISA)Spécification
P06804 | |
8 pg/ml | |
Kit ELISA | |
Souris | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
AA690181,IL-15RA,AI503618,IL-15 | |
HRP | |
Liquide de lavage, 100 μl ; plasma, 100 μl ; sérum, 100 μl ; surnageant, 100 μl ; homogénat tissulaire, 100 μl | |
Facteur de nécrose tumorale alpha, tnf-a, tnf alpha | |
1 h 45 min |
8-1,000 pg/ml | |
Biotine | |
Homogénats de tissu, Liquide de lavage, Sérum, Surnageant, Tissue Homogenates | |
ELISA | |
21926 | |
Anticorps de capture : Pré-titré ; anticorps purifié, Détection d’anticorps : Pré-titré ; anticorps conjugué avec de la biotine, Standard : Cytokine recombinante pour générer une courbe standard et étalonner des échantillons, Tampon en poudre pour enduisage ELISA / ELISPOT : Ce kit ELISA non enduit peut contenir un tampon en poudre pour enduisage ELISA / ELISPOT (reconstituée avec 1 L avec du dH20 et filtre (0,22 μM)) ou un tampon d’enduisage ELISA 10X PBS (diluer 1 partie du tampon 10X dans 9 parties de dH20)., Diluant de dosage : 5X concentré, Enzyme de détection : Avidine HRP prétitrée, Solution de substrat : Solution de substrat de tétraméthylbenzidine (TMB), Certificat d’analyse : Instructions spécifiques au lot pour la dilution des anticorps et des étalons, Plaque à 96 puits : Corning Costar 9018 (fourni avec les produits dont le numéro de catalogue se termine par les suffixes -22 ; -44 ; -76 ; -86) | |
RUO | |
2°C à 8°C | |
Souris | |
24 h 30 min |