Learn More
Invitrogen™ TNF alpha Canine ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marque: Invitrogen™ ECTNFX5
Includes: Plaque(s) pré-enduite(s), standard, anticorps détecteurs, conjugué HRP, diluants, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt et couvercles de plaques.
Description
The Canine Tumor Necrosis Factor alpha(Dog TNFα) ELISA quantitates Dog TNFα in canine serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Dog TNFα. Principle of the method The Canine TNFα solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Le facteur de nécrose tumorale est une cytokine polypeptidique produite par les monocytes et les macrophages. Il fonctionne comme un modulateur multipuissant de la réponse immunitaire et agit en outre comme un puissant pyrogène. Le TNF-alpha circule dans tout le corps en réponse aux stimuli (agents infectieux ou lésions tissulaires), en activant les neutrophiles, en modifiant les propriétés des cellules endothéliales vasculaires, en régulant les activités métaboliques d’autres tissus, et en présentant une activité tumoricide en induisant la coagulation sanguine localisée. Le TNF-alpha inhibe également l’activité lipoprotéique de la lipase, ce qui entraîne une cachexie, une condition physique de dépérissement. L’activation des cellules B par le virus d’Epstein Barr peut être inhibée par le TNF-alpha. En raison de ses diverses actions dans l’ensemble du système immunitaire, le TNF alpha peut jouer un rôle dans la pathogenèse de nombreux états pathologiques. La production de TNF alpha est médiée par l’action des lymphokines et des endotoxines sur le macrophage. Les monocytes purifiés produisent du TNF alpha dans les quatre heures suivant la stimulation par l’IL-2 recombinante et il existe des preuves in vitro permettant de suggérer que le TNF alpha est exprimé à des niveaux élevés et avec une cinétique prolongée dans les cellules T stimulées par CD2 et CD28. La sécrétion du TNF-alpha est améliorée par l’interféron-gamma. Le TNF induit ou améliore ensuite la production spécifique de l’antigène MHC de classe I, du GM-CSF et de l’IL-1.Spécification
P51742 | |
2 pg/ml | |
ELISA sandwich en phase solide | |
Kit ELISA | |
Plasma, Sérum, Surnageant | |
96 dosages | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
TNFA,Ctnf | |
<10% | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl ; surnageant, 100 μl | |
TNFAcTNF | |
1 heures 20 min |
2,87 pg/ml à 700 pg/ml | |
2 pg/ml à 700 pg/ml | |
Biotine | |
Kinase & inhibiteurs | |
Cette paire d‘anticorps utilisée par la méthode ELISA détecte le TNF-alpha canin. Autres espèces non encore déterminées. | |
ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques | |
403922 | |
<12% | |
Chromogène, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage, SAV-HRP, Solution d’arrêt, Plaque à 96 puits pré-enduite, Couvercles de plaques adhésives, Étalon, Concentrat de diluant de dosage | |
5 x 96 tests | |
Matrice extracellulaire & adhérence cellulaire | |
2°C à 8°C | |
Canin | |
4 heures 45 min |