Learn More
Invitrogen™ TNF alpha Bovine ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
660.00€ - 2635.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | Q06599 |
---|---|
Sensibilité du dosage | 0,1 ng |
Plage d’étalonnage | 0,1 ng/ml à 30 ng/ml |
Substances à analyser détectables | TNF alpha |
Doser | ELISA sandwich en phase solide |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15454873
|
Invitrogen™
EBTNF |
96 dosages |
660.00€
1 kit |
Expédition estimée: 28-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17154789
|
Invitrogen™
EBTNFX5 |
5 x 96 tests |
2635.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
The Bovine Tumor Necrosis Factor alpha (Bov TNFα) ELISA quantitates Bov TNFα in bovine serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Bov TNFα. Principle of the method The Bovine TNFα solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Le facteur de nécrose tumorale est une cytokine polypeptidique produite par les monocytes et les macrophages. Il fonctionne comme un modulateur multipuissant de la réponse immunitaire et agit en outre comme un puissant pyrogène. Le TNF alpha circule dans tout le corps en réponse aux stimuli (agents infectieux ou lésions tissulaires), en activant les neutrophiles, en modifiant les propriétés des cellules endothéliales vasculaires, en régulant les activités métaboliques d’autres tissus et en présentant une activité tumoricide en induisant la coagulation sanguine localisée. Le TNF alpha inhibe également l’activité lipoprotéique de la lipase, ce qui entraîne une cachexie, une condition physique de dépérissement. L’activation des cellules B par le virus d’Epstein-Barr peut être inhibée par le TNF alpha. En raison de ses diverses actions dans l’ensemble du système immunitaire, le TNF alpha peut jouer un rôle dans la pathogenèse de nombreux états pathologiques. La production de TNF alpha est médiée par l’action des lymphokines et des endotoxines sur le macrophage. Les monocytes purifiés produisent du TNF alpha dans les quatre heures suivant la stimulation par l’IL-2 recombinante et il existe des preuves in vitro permettant de suggérer que le TNF alpha est exprimé à des niveaux élevés et avec une cinétique prolongée dans les cellules T stimulées par CD2 et CD28. La sécrétion du TNF alpha est améliorée par l’interféron-gamma. Le TNF induit ou améliore ensuite la production spécifique de l’antigène MHC de classe I, du GM-CSF et de l’IL-1.
Spécification
Q06599 | |
0,1 ng/ml à 30 ng/ml | |
ELISA sandwich en phase solide | |
Colorimétrique | |
Kinase & inhibiteurs | |
Cette paire d’anticorps utilisée par la méthode ELISA détecte le TNF-alpha bovin. Autres espèces non encore déterminées | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
TNF-a,TNF-alpha,TNFa | |
< 12 % | |
Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Concentrat de diluant de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Plaque 96puits préenduites, étalon, anticorps de détection, streptavidine HRP, diluants, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt et couvercles de plaques, Plaque à 96 puits pré-enduits, étalon, anticorps de détection, streptavidine HRP, diluants, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt et couvercles de plaques | |
RUO | |
Plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl ; surnageant, 100 μl | |
BOS_21587-a, TNF-alpha, TNFa, TNF | |
1 heures 20 min |
0,1 ng | |
TNF alpha | |
Biotine | |
Kit ELISA | |
Sérum, Surnageant, Surnageant | |
ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques | |
280943 | |
5 h | |
< 10 % | |
HRP | |
Matrice extracellulaire & adhérence cellulaire | |
2°C à 8°C | |
Bovins | |
4 heures 45 min |