Learn More
Sol. tampon TN
27.83€ - 41.49€
Spécification
Nom chimique ou matériau TN buffer soln.
Couleur Incolore
Forme physique Liquide
Synonyme TRIS NaCl buffer soln
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15426129
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63985.AP
500 mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15436129
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
J63985.K2
1 L Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
TN buffer soln.
Incolore
Liquide
TRIS NaCl buffer soln
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante