Learn More
Thermo Scientific™ TMT™ Elution Buffer and Anti-TMT Resin
Pour optimiser l’enrichissement, utilisez le tampon d’élution TMT Thermo Scientific avec la résine anti-TMT immobilisée pour les peptides qui ont été chimiquement marqués avec les réactifs de marquage isobare Tandem Mass Tag (TMT) pour la quantification multiplexée des protéines par spectrométrie de masse en tandem.
108.00€ - 768.00€
Spécification
Gamme de produits | TMT™ |
---|---|
Marqueur ou colorant | Marquages Tandem Mass Tag™ (TMT) |
Matériau de départ | Lysat cellulaire |
Méthode de détection | Spectrométrie de masse |
Étape du flux de travail | Marquage des protéines |
Code produit | Marque | Description | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
13444289
|
Thermo Scientific™
90104 |
Tampon d’élution TMT™ | 20 mL |
108.00€
20mL |
Expédition estimée: 10-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11532591
|
Thermo Scientific™
90076 |
Résine anticorps anti-TMT™ immobilisée | 6 mL |
768.00€
6mL |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Les réactifs de marquage isobare TMT (Tandem Mass Tag) sont utilisés pour la quantification multiplexée des protéines par spectrométrie de masse en tandem. La résine anti-TMT immobilisée est conçue pour capturer et enrichir efficacement les peptides ou les protéines marqués à l’aide de n’importe quel réactif TMT. La résine anti-TMT et le tampon d’élution TMT sont efficaces pour réduire la complexité de l’échantillon, améliorer la gamme dynamique et étudier les modifications de la cystéine telles que la S-nitrosylation, l’oxydation et les liaisons disulfures d’échantillons de protéines marqués avec des réactifs iodoTMT.
Les réactifs de marquage de masse en tandem (TMT) sont utilisés pour marquer chimiquement les protéines dans différents échantillons en vue d’une quantification multiplexée à l’aide de la spectrométrie de masse en tandem. La résine immobilisée anti-TMT contient un anticorps monoclonal anti-TMT immobilisé sur agarose et est efficace pour la capture et l’enrichissement de peptides ou de protéines marqués à l’aide de n’importe quel réactif TMT. Cela permet de simplifier des échantillons complexes avant l’analyse LC-MS/MS, en particulier lorsque les cibles à marquer sont rares (par exemple, les sulfhydryles de cystéine). L’enrichissement des peptides marqués par cette méthode permet d’identifier moins de peptides par protéine, mais peut augmenter de façon significative le nombre de protéines uniques identifiées, ce qui facilite la détection et la mesure des protéines de faible abondance.
La résine anti-TMT immobilisée utilise notre anticorps anti-TMT hautement spécifique (Réf. n° 90075) pour lier des peptides marqués avec des réactifs TMT. L’anticorps est spécifique à la région du rapporteur de masse des réactifs TMT qui permet l’enrichissement des peptides marqués au TMT, quelle que soit la chimie de marquage des peptides (par exemple, réactif aux amines, réactif au sulfhydryle). Le tampon d’élution TMT est un tampon neutre volatil qui élue de façon compétitive les peptides capturés marqués au TMT. Lorsqu’il est utilisé en association avec la résine anti-TMT immobilisée, le tampon d’élution TMT offre un enrichissement spécifique plus élevé des peptides marqués au TMT par rapport aux tampons d’élution acides ou basiques.
Les éléments d’enrichissement comprennent :
• Spécifique—utilise un anticorps spécifique à haute affinité pour la structure TMT (Kd >100 pM)
• Compatible—efficace pour toutes les variétés de réactifs TMT (réactifs à l’amine ou à la cystéine)
• Polyvalent—utilisez la résine avec le tampon d’élution TMT pour un enrichissement optimal de l’échantillon
Spécification
TMT™ | |
Lysat cellulaire | |
Marquage des protéines |
Marquages Tandem Mass Tag™ (TMT) | |
Spectrométrie de masse |