Learn More
TMEM97 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | TMEM97 |
---|---|
Concentration | 300 μg/mL |
Applications | Western Blot, Immunohistochemistry |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16844905
|
Proteintech
26444-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16834905
|
Proteintech
26444-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The TMEM97 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with fusion protein of human TMEM97. This antibody recognizes human, mouse antigen. The TMEM97 antibody has been validated for the following applications: IHC, WB, ELISA analysis.
Spécification
TMEM97 | |
Western Blot, Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
Human, Mouse | |
IgG |
300 μg/mL | |
Polyclonal | |
Rabbit | |
27346 | |
Primary |