Learn More
TMEM119 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | TMEM119 |
---|---|
Concentration | 0.33 mg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16825715
|
Proteintech
27585-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16815715
|
Proteintech
27585-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
27585-1-AP recognizes a 45-50 kDa band likely due to glycosylation.
TMEM119 immunohistochemistry might provide a useful tool for investigating the biology and pathology of human microglia. The predicted MW of TMEM119 is 29 kDa.Spécification
TMEM119 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q4V9L6 | |
338773 | |
TMEM119 Fusion Protein Ag26269 | |
Primary | |
-20°C | |
TMEM119 |
0.33 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
OBIF, Osteoblast induction factor, TMEM119, transmembrane protein 119, UNQ731/PRO1415 | |
TMEM119 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |