Learn More
Thermo Scientific Chemicals TMB EASY, substrat liquide
44.22€ - 116.58€
Spécification
Point d’ébullition | 100°C |
---|---|
Couleur | Transparent |
Forme | Liquide |
Quantité | 30 ml |
Type de substrat | Substrat TMB |
Conditionnement | Flacon en verre |
Conditions de stockage | 4°C |
Code produit | Marque | Quantité de substrat | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité de substrat | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10215861
|
Thermo Scientific Chemicals
328030300 |
30 ml |
44.22€
30mL |
Expédition estimée: 22-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10499081
|
Thermo Scientific Chemicals
328031000 |
100 ml |
116.58€
100mL |
Expédition estimée: 22-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
100°C | |
Liquide | |
Substrat TMB | |
4°C |
Transparent | |
30 ml | |
Flacon en verre |
RUO – Research Use Only