Learn More
TLX3 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
129.00€ - 349.00€
Spécification
Antigène | TLX3 |
---|---|
Concentration | 300 μg/mL |
Applications | Immunoprecipitation, ELISA |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16877344
|
Proteintech
17454-1-AP-20UL |
20 μL |
129.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16867344
|
Proteintech
17454-1-AP-150UL |
150 μL |
349.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The TLX3 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with fusion protein of human TLX3. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The TLX3 antibody has been validated for the following applications: IP, ELISA analysis.
Spécification
TLX3 | |
Immunoprecipitation, ELISA | |
Unconjugated | |
Human, Rat, Mouse | |
IgG |
300 μg/mL | |
Polyclonal | |
Rabbit | |
30012 | |
Primary |