Learn More
Brady™ Accessoires pour imprimantes portatives TLS 2200™
Les accessoires pour imprimantes portatives TLS 2200™ sont à utiliser avec l’imprimante portative Brady TLS 2200 (nº fab. : 19150079, vendue séparément).
Marque: Brady™ 218558
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les kits de nettoyage pour imprimantes offrent une solution facile pour entretenir votre imprimante. Pour un nettoyage des imprimantes pour étiquettes TLS 2200™ et BMP™61, avec des cartes et des écouvillons pour nettoyer l’imprimante
- Batterie de l’imprimante : l’imprimante peut être exécutée pendant le chargement de la batterie
- Adaptateur secteur : pour une utilisation avec les imprimantes pour étiquettes BMP™71, TLS 2200™ et HandiMark™, alimentation électrique formatée pour l’Amérique du Nord
Certifications
Agréé FCC Classe A.
Spécification
Chargeur de batterie | |
TLS 2200&trade ; Imprimante à transfert thermique portable | |
RoHS, UL, CUL | |
183 mA |
Black | |
Plug-in | |
1 pièce | |
120 V, 9 VDC (tension d'entrée) |