Learn More
TLE3 Mouse anti-Human, Clone: 1D11A8, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | TLE3 |
---|---|
Clone | 1D11A8 |
Concentration | 0.61 mg/mL |
Applications | Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16877635
|
Proteintech
66083-1-IG-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16867635
|
Proteintech
66083-1-IG-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The TLE genes are differentially expressed and encode nuclear proteins, consistent with the presence of sequence motifs associated with nuclear functions. These genes are the human homologues of Drosophila groucho, a member of the Notch signaling pathway which controls a number of different cell-fate choices in invertebrates and vertebrates.Spécification
TLE3 | |
0.61 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
ESG, ESG3, GRG3, HsT18976, KIAA1547, TLE3 | |
TLE3 | |
IgG1 | |
Protein G | |
Antibody |
1D11A8 | |
Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human | |
Q04726 | |
7090 | |
TLE3 Fusion Protein Ag17906 | |
Primary | |
-20°C | |
TLE3 |